Få mere at vide
Thermo Scientific™ Violet Red Bile Lactose Agar (VRBL) (ISO) (Dehydrated)
Artikelnummer. 10451703
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10451703 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10451703 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0968B
Edge
Isolate and enumerate coliforms in food, animal feed, and environmental samples with this selective medium.
Isolate and enumerate coliforms in food, animal feed and environmental samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ Violet Red Bile Lactose Agar (VRBL) (ISO) (Dehydrated), while adhering to ISO 4832:2006 and ISO/TS 11133-2:2003. Due to the careful addition of selective inhibitory components, neutral red, crystal violet, and bile salts, the medium provides selectivity against non-target Gram-positive bacteria.
Brug Violet Red Galde Lactose Agar til undersøgelse af fødevarer, dyrefoder og miljøprøver for tilstedeværelsen af indikatorgrupper såsom coliforme bakterier. Udover sikkerhed giver indikatorgrupper et mål for fødevarekvalitet og fordærvelsespotentiale. En af de mest almindelige grupper af bakterier, der anvendes som indikatororganismer i fødevareindustrien, er coliforme bakterier, som kan betragtes som en undergruppe inden for Enterobacteriaceae .
  • Let at læse: organismer, der hurtigt fermenterer laktosen (coliforme bakterier), danner rødlilla kolonier med rødlilla glorier; mens sene laktosefermentorer danner staw eller farveløse kolonier med grønlige glorier.
  • Selektiv: krystalviolet og galdesalte undertrykker væksten af ikke-mål-gram-positive bakterier.
  • overholder ISO 4832:2006 og ISO/TS 11133-2:2003 standarder.
  • Forbedret selektivitet ved inkubation kl> 42 °C eller ved anaerob inkubation.
Coliforme er almindeligvis defineret ved deres evne til at fermentere laktose hurtigt og producere syre og gas, typisk inden for 24 timer. De slægter, der almindeligvis forventes at tilhøre denne gruppe, omfatter Enterobacter , Klebsiella , Citrobacter og Escherichia , især Escherichia coli . Imidlertid kan arter, der tilhører andre slægter, for eksempel Erwinia og Serratia , også fermentere laktose, om end langsomt, og nogle stammer af Citrobacter og Klebsiella , samt Salmonella arizonae og Hafnia alvei , viser forsinket eller variabel gæringsevne.
Colibakterier fermenterer hurtigt laktosen i VRBL Agar (ISO ) og således reducere pH af mediet, hvilket producerer rød-lilla kolonier på grund af inklusion af neutral rød og krystalviolet. Disse kolonier er normalt omgivet af rød-lilla glorier af udfældede galdesalte.
Ikke-laktose- eller sen laktose-fermenteringsbeholdere producerer halm eller farveløse kolonier med grønlige glorier. Krystalviolet og galdesalte hæmmer væksten af Gram-positiv flora.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific™ mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 10 °C til 30 °C
Oversigt Violet rød galde laktoseagar (VRBL) (ISO )(Dehydreret)
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g