Få mere at vide
Thermo Scientific™ Violet rød galde glukose (VRBG) agar (ISO ) (Dehydreret)
Artikelnummer. 11983782
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 11983782
Brand: Thermo Scientific™ CM1082B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Detekter og opregn Enterobacteriaceae i fødevarer, dyrefoder og miljøprøver med dette selektive medium.
Selektivt opregne Enterobacteriaceae i fødevarer, dyrefoder og miljøprøver med Thermo Scientific™ Oxoid™ Violet rød galde glukose (VRBG) agar (ISO ) testet for ydeevne baseret på ISO 21528 og ISO 11133:2014. På grund af den omhyggelige tilsætning af selektive inhiberende komponenter, neutrale røde, krystalviolette og galdesalte, giver mediet selektivitet mod ikke-mål-gram-positive bakterier.
Brug Violet Red Bile Glucose (VRBG) agar til undersøgelse af fødevarer, dyrefoder og miljøprøver for tilstedeværelsen af indikatorgrupper såsom coliforme bakterier. Ud over at give dokumentation for fødevarehygiejne og -sikkerhed giver indikatorgrupper et mål for fødevarekvalitet og fordærvelsespotentiale. En af de mest almindelige grupper af bakterier, der anvendes som indikatororganismer i fødevareindustrien, er coliforme bakterier, som kan betragtes som en undergruppe inden for Enterobacteriaceae . I et forsøg på at forbedre fødevareindustriens vurdering af fødevaresikkerhed og -kvalitet er der imidlertid sket et skridt hen imod testning for total Enterobacteriaceae i stedet for at begrænse testning til colibakterier.
I forarbejdede fødevarer, især fødevarer, der udsættes for varmebehandling, kan disse organismer give en pålidelig indikation af procesfejl, underbehandling eller kontaminering efter forarbejdning.
  • Letlæselige resultater: på grund af inklusion af neutral rød indikator og krystalviolet i mediet Enterobacteriaceae danner lilla pink farvede kolonier.
  • Testet iht ISO 21528 og ISO 11133:2014 standarder.
Mossel 1 modificeret Violet Red Galde Lactose Agar ved at tilføje glukose for at forbedre gendannelsen af alle Enterobacteriaceae . Senere arbejde af Mossel og Cowell ;2,3 viste, at laktose kunne udelades, hvilket resulterede i formuleringen kendt som VRBGA.
Enterobacteriaceae fermenterer hurtigt glucose og reducerer således mediets pH, som producerer lilla/lyserøde farvede kolonier på grund af inklusion af den neutrale røde indikator og krystalviolet i mediet. Disse kolonier er normalt omgivet af lilla haloer af udfældede galdesalte. Krystalviolet og galdesalte hæmmer væksten af Gram-positiv flora.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific™ mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 10 °C til 30 °C
Oversigt Violet rød galde glukose (VRBG) agar (ISO ) (Dehydreret)
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g