Få mere at vide
Thermo Scientific™ Violet Red Bile Glucose Agar (ISO)
Artikelnummer. 15830285
Mængde:
10 Plates
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15830285
Brand: Thermo Scientific™ PO5322A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Enhance the detection of glucose-fermenting bacteria with this Agar, designed for selective isolation.
Enhance the detection of glucose-fermenting bacteria with Violet Red Bile Glucose Agar (ISO), designed for selective isolation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Transparent
Indhold og opbevaring 2°C to 12°C
Format 90 mm
Fremstillingsoprindelse Germany
Produkttype Agar Plate
Fyld volumen 17 mL
Mængde 10 Plates