Få mere at vide
Thermo Scientific™ Violet rød galde glukoseagar (ISO)
Artikelnummer. 15795298
Skift visning
Fyld vægt:
198 til 202 g
99.0-101.0g
Format:
125 ml siropflaske
250 ml Sirop-flaske
Pakningsstørrelse:
2 L
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fyld vægt Format Pakningsstørrelse
15795298 198 til 202 g 250 ml Sirop-flaske 2 L
15829662 99.0-101.0g 125 ml siropflaske Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15795298 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. BO1329R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    985.16 DKK
    899.65 DKK / 2 L
    Spare 85.51 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug denne agar til selektiv og differentiel isolering af Enterobacteriaceae
Violet rød galde Glukoseagar (ISO) er et selektivt differentielt medium til isolering af Enterobacteriaceae
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Mørklilla
Indhold og opbevaring 2° til 25 °C
Format 250 ml Sirop-flaske
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Produkttype Agar
Fyld vægt 198 til 202 g
Emballagetype 10 Sirop-flasker med skruelåg i en kasse
Mængde 10/Pk.