Få mere at vide
Thermo Scientific™ Violet rød galde glukoseagar (EP, USP, JP, BP)
Artikelnummer. 11994172
Artikelnummer. 11994172 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO1167A
 Begrænset vare
På lager
Opregn selektivt Enterobacteriaceae i fødevarer, dyrefoder og miljøprøver med dette brugsklare medium.
Opregn selektivt Enterobacteriaceae i fødevarer, dyrefoder og miljøprøver med klar til brug Thermo Scientific™ Oxoid™ Violet rød galdeglukose (VRBG) agar (EP, USP , JP, BP), mens de overholder ISO 21528 og ISO 11133:2014. På grund af den omhyggelige tilsætning af selektive inhiberende komponenter, neutrale røde, krystalviolette og galdesalte, giver mediet selektivitet mod ikke-mål-gram-positive bakterier. Mediet er testet i overensstemmelse med International Pharmacopoeia 1,2,3,4 .
Brug Violet Red Galde Glucose (VRBG) Agar (EP, USP , JP, BP) til undersøgelse af fødevarer, dyrefoder og miljøprøver for tilstedeværelsen af indikatorgrupper såsom coliforme bakterier. Ud over at give dokumentation for fødevarehygiejne og -sikkerhed giver indikatorgrupper et mål for fødevarekvalitet og fordærvelsespotentiale. En af de mest almindelige grupper af bakterier, der anvendes som indikatororganismer i fødevareindustrien, er coliforme bakterier, som kan betragtes som en undergruppe inden for Enterobacteriaceae . I et forsøg på at forbedre fødevareindustriens vurdering af fødevaresikkerhed og -kvalitet er der imidlertid sket et skridt hen imod testning for total Enterobacteriaceae i stedet for at begrænse testning til colibakterier.
I forarbejdede fødevarer, især fødevarer, der udsættes for varmebehandling, kan disse organismer give en pålidelig indikation af procesfejl, underbehandling eller kontaminering efter forarbejdning.
  • Letlæselige resultater: på grund af inklusion af neutral rød indikator og krystalviolet i mediet Enterobacteriaceae danner lilla pink farvede kolonier. overholder ISO 21528 og ISO 11133:2014 standarder.
  • Er i overensstemmelse med formuleringer beskrevet i International Pharmacopoeia
  • Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier.
Mossel 5 modificeret Violet Red Galde Lactose Agar ved at tilføje glukose for at forbedre gendannelsen af alle Enterobacteriaceae . Senere arbejde af Mossel og Cowell 6,7 viste, at laktose kunne udelades, hvilket resulterede i formuleringen kendt som VRBGA.
Enterobacteriaceae fermenterer hurtigt glucose og reducerer således mediets pH, som producerer lilla/lyserøde farvede kolonier på grund af inklusion af den neutrale røde indikator og krystalviolet i mediet. Disse kolonier er normalt omgivet af lilla haloer af udfældede galdesalte. Krystalviolet og galdesalte hæmmer væksten af Gram-positiv flora.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Violet/rød, klar
Indhold og opbevaring 2 °C til 10 °C
Oversigt Violet rød galde glukose agar (EP, USP , JP, BP)
Format 90 mm plade
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Produkttype Agar-plade
Fyld vægt 18.5g – 20.5g
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.