Få mere at vide
Scharlab Violet rød galdeagar (VRB-agar)
Beskrivelse
- APHA/COMPF/IDF-FIL/ISO
- Medium til påvisning og optælling af colibakterier i mælk og andre mejeriprodukter
- Ifølge APHA og ICMSF, FIL-IDF 73B og ISO 4832 og 5541-1 standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 4832, 5541-1 |
| Farve | Rød |
| Form | Fast stof |
| Medietype | Violet rød galdeagar |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Målorganismeklasse | Coliforme bakterier |
| Formulering | Gærekstrakt 3.000 g/L, Pepton 7.000 g/L, Galdesalte nr. 3 1.500 g/L, Laktose 10.000 g/L, Natriumklorid 5.000 g/L, Neutral Rød 0.030 g/L, Krystalviolet 2 g/100 g/100 g/100 g. |
| Til brug med (applikation) | Påvisning og optælling af coliformer i mælk og andre mejeriprodukter |
| Inkubationsbetingelser | 30 °C± 1,0 °C |
| Inkubationstid | 24± 2 timer. |
| Vis mere |