Få mere at vide
Invitrogen™ Violet Ratiometric Membran Asymmetri Probe/Dead Cell Apoptosis Kit, til flowcytometri
Artikelnummer. 10630930
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10630930 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10630930 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A35137
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Violet Ratiometric Membran Asymmetri Probe/Dead Cell Apoptosis Kit, til flowcytometri
Violet Ratiometric Membrane Asymmetry Probe/Dead Cell Apoptosis Kit giver en enkel og hurtig metode til påvisning af apoptose med dødcelle-diskrimination ved flowcytometri. Den violette ratiometriske membranasymmetriprobe, 4'-N,N-diethylamino-6-(N,N,N-dodecyl-methylamino-sulfopropyl)-methyl-3-hydroxyflavon (F2N12S), er et nyt violet exciterbart farvestof til påvisning af membranasymmetriændringer under apoptose. Farvestoffet udviser en exciteret-tilstand intramolekylær protonoverførselsreaktion (ESIPT), hvilket resulterer i en dobbelt fluorescens med to emissionsbånd svarende til 530 nm og 585 nm, hvilket giver en tofarvet ratiometrisk respons på variationer i overfladeladning. Ratiometriske sonder har flere fordele i forhold til traditionelle fluorochrommærkede reagenser. Den ratiometriske probe er en selvkalibrerende absolut parameter for apoptotisk transformation, som er uafhængig af probens koncentration, cellestørrelse og instrumentvariation, såsom udsving i laserintensitet eller detektorernes følsomhed.
Da apoptose ændrer overfladeladningen af plasmamembranens ydre blad, kan den violette membranasymmetriprobe F2N12S overvåge ændringer i membranasymmetri, der opstår under apoptosen, gennem en ændring i den relative intensitet af de to emissionsbånd af farvestoffet. F2N12S-proben kombineres med SYTOX(R) AADvanced dødcellefarvning, som kun kan passere gennem cellemembranen i sene apoptotiske eller nekrotiske celler, hvilket muliggør diskrimination fra tidlige apoptotiske celler. Prøver kan analyseres efter 5 minutters inkubation ved stuetemperatur og kræver ikke specielle buffere eller vasketrin. Dette sæt kan kombineres med andre reagenser såsom MitoProbe™ DiIC1(5) eller annexin V for multiparametrisk analyse af apoptose og levedygtighed. Dette reagenssæt gør det muligt for forskere at maksimere nytten af deres instrumenter ved at anvende den violette laser. Hvert sæt indeholder tilstrækkelige reagenser til ∼100 flowcytometritests.
Relaterede links:
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 sæt
Format Rør
Produkttype Dead Cell Apoptosis Kit
Indhold og opbevaring Indeholder 1 hætteglas F2N12S (100μ L), 1 hætteglas af SYTOX™ AADvanced™ døde cellefarvning og 1 hætteglas DMSO (200μ L).
Opbevares ved -20 °C, udtørres og beskyttes mod lys.
Flowcytometer laserlinjer 405, 488
Excitation/Emission SYTOX™ AADavanceret™ : 546/647
F2N12S: 405/530
Antal reaktioner 100
Forsendelsestilstand Tøris
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Etiket eller farvestof F2N12S, SYTOX AADvanced Dead Cell Stain
Etikettype Andre etiketter eller farvestoffer
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.