missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Violanthrone 79, TRC

Artikelnummer. 30456297
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456297 1 g
30451656 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456297 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV6345001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 85652-50-2
Molekylær formel C50H48O4
Molekylvægt (g/mol) 712.91
Synonym 16,17-Bis(octyloxy)anthra[9,1,2-cde]benzo[rst]pentaphene-5,10-dione
SMIL CCCCCCCCOc1cc2c3ccccc3C(=O)c4ccc5c6ccc7C(=O)c8ccccc8c9cc(OCCCCCCCC)c(c1c5c24)c6c79

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Violanthrone 79
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C50H48O4/c1-3-5-7-9-11-17-27-53-41-29-39-31-19-13-15-21-35(31)49(51)37-25-23-33-34-24-26-38-44-40(32-20-14-16-22-36(32)50(38)52)30-42(54-28-18-12-10-8-6-4-2)48(46(34)44)47(41)45(33)43(37)39/h13-16,19-26,29-30H,3-12,17-18,27-28H2,1-2H3
Formel vægt 712.3553
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.