Få mere at vide
Violanthrone-79, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445998
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15445998 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15445998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59616.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 85652-50-2 | C50H48O4 | 712,93 g/mol
Violanthrone 79 er en n-kanals organisk halvleder, der bruges til grænsefladestyring af konventionel n-type metadiode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer Violanthrone 79 er en n-kanals
organisk halvleder, der bruges til grænsefladestyring af konventionel n-type metadiode.
Opløselighed Opløselig i
chloroform.
Noter
Kølet. Uforeneligt med stærk oxi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Violanthrone-79
CAS 85652-50-2
Smeltepunkt 193 °C til 196 °C
Molekylær formel C50H48O4
MDL nummer MFCD00491570
Mængde 1 g
Synonym violanthrone-79, violanthrone 79, anthra 9,1,2-cde benzo rst pentaphene-5,10-dione,16,17-bis octyloxy, anthra 9,1,2-cde benzo rst pentaphene-5,10-dione,1, 16,17-bis n-octyloxy anthra 9,1,2-cde benzo rst pentaphene-5,10-dione, 16,17-bis octyloxy-anthra 9,1,2-cde benzo rst pentaphene-5,10-dione, 16,17-bis octyloxy anthra 9,1,2-cde-benzo rst pentaphene-5,10-dione, 16,17-bis octyloxy anthra 9,1,2-cde benzo rst pentaphene-5,10-dione
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform.
InChI nøgle LLPQZABTDLOYAL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCCOC1=C2C3=C(C=CC4=C3C(=C1)C5=CC=CC=C5C4=O)C6=C7C2=C(C=C8C7=C(C=C6)C(=O)C9=CC=CC=C98)OCCCCCCCC
Molekylvægt (g/mol) 712.93
PubChem CID 16217791
Formel vægt 712.91
Procent renhed 98%