Få mere at vide
Vinyltrimethylsilan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046969
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11343886
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16989.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 754-05-2 | C5H12Si | 100.236 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 754-05-2
Molekylær formel C5H12Si
Molekylvægt (g/mol) 100.236
MDL nummer MFCD00008606
InChI nøgle GCSJLQSCSDMKTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyltrimethylsilane, trimethyl vinyl silane, trimethylvinylsilane, silane, ethenyltrimethyl, trimethylsilyl ethylene, vinyl trimethylsilane, silane, trimethylvinyl, vinyltrimethysilane, trimethylsilyl ethene, ethenyl-trimethylsilane
PubChem CID 79102
IUPAC navn ethenyl(trimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)C=C
Tekniske data
Kogepunkt 54°C to 56°C
Kemisk navn eller materiale Vinyltrimethylsilane
Smeltepunkt -132°C
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 956572
Flammepunkt −24°C (−11°F)
Formel vægt 100.24
Procent renhed ≥98%
Lugt Mild