Få mere at vide
Vinyltrimethylsilan, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 54 °C til 56 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Vinyltrimethylsilane |
| Smeltepunkt | -132 °C |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 956572 |
| Flammepunkt | −24 °C (−11 °F) |
| Formel vægt | 100.24 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Lugt | Mild |
| Vis mere |