Få mere at vide
Vinyltrimethylsilan, 97%
Artikelnummer. 11367725
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367725 250 g 250g
11347725 10 g 10g
11357725 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11367725 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02498.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
CAS: 754-05-2 | C5H12Si | 100,236 g/mol
Vinyltrimethylsilan bruges i halvlederbehandling. Det er involveret i fremstillingen af silylethere ved Rh(I)-katalyse. Yderligere anvendes det til fremstilling af trimethylsilylethylsulfoxider, som i nærvær af fluoridion genererer sulfenatnukleofiler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Vinyltrimethylsilan bruges i halvlederbehandling. Det er involveret i fremstillingen af silylethere ved Rh(I)-katalyse. Yderligere anvendes det til fremstilling af trimethylsilylethylsulfoxider, som i nærvær af fluoridion genererer sulfenatnukleofiler.
Opløselighed Blandbar med tetrahydrofuran, diethylether, benzen og
dichlormethan.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke alkalier (baser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 754-05-2
Molekylær formel C5H12Si
Molekylvægt (g/mol) 100.236
MDL nummer MFCD00008606
InChI nøgle GCSJLQSCSDMKTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyltrimethylsilane, trimethyl vinyl silane, trimethylvinylsilane, silane, ethenyltrimethyl, trimethylsilyl ethylene, vinyl trimethylsilane, silane, trimethylvinyl, vinyltrimethysilane, trimethylsilyl ethene, ethenyl-trimethylsilane
PubChem CID 79102
IUPAC navn ethenyl(trimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)C=C
Tekniske data
Kogepunkt 54 °C til 56 °C
Kemisk navn eller materiale Vinyltrimethylsilane
Smeltepunkt -132 °C
Mængde 250 g
FN nummer UN1993
Beilstein 956572
Flammepunkt −24 °C (−11 °F)
Opløselighedsinformation Blandet med tetrahydrofuran, diethylether, benzen og dichloromethan.
Formel vægt 100.24
Procent renhed 97%
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.391
Tæthed 0.69