Få mere at vide
Vinyltrimethoxysilane, TRC
Artikelnummer. 30454440
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30454440 5 g
1 options
Artikelnummer. 30454440 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV5500055G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethoxyvinylsilane
CAS 2768-02-7
Molekylær formel C5 H12 O3 Si
Mængde 5 g
Synonym Silane','ethenyltrimethoxy-, Silane','trimethoxyvinyl- (6CI,7CI,8CI), Ethenyltrimethoxysilane, (Trimethoxysilyl)ethene, A 101, A 101 (silane), A 171, AC 71, CV 4917, DB 171, DL 171, Dow Corning 6300, Dynasylan Si 108, Dynasylan Silfin, Dynasylan Silfin 24, Dynasylan VTMO, EMI 1833, GX 171, Geniosil X 10GS, Geniosil XL 10, KBM 1003, KBM 3100, KH 171, KH 921, KHA 171, LMD 171, LS 815, LT 171, NUC Silicone A 171, NUC-Y 9818, Penta 1002, Q 9-6300, S 210, SB 6301, SCA 1603, SG-Si 171, SH 6300, SIV 9220.0, SL 815, SZ 6300, Sigma T 5051, Sila-Ace 210, Sila-Ace S 210, Silane A 171, Silane V Trimethoxy, Silaplane S 210, Silfin 13, Silfin 22, Silfin 24, Silfin 59, Silopren TP 3625, Silox VS 911, Silquest A 171, TSL 8310, Trimethoxyvinylsilane, U 611, UN 1993, UP 171, V 0042, V 06, V 06 (coupling agent), V 4917, VTMO, VTMS, VTS-M, Vinyltrimethoxysilane, WD 21, XL 10, XL 10 (silane), Xiameter OFS 6300, Y 4302, YDH 171, YGO 1202, Z 6300
InChI formel InChI=1S/C5H12O3Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5H,1H2,2-4H3
SMIL CO[Si](OC)(OC)C=C
IUPAC navn ethenyl(trimethoxy)silane
Molekylvægt (g/mol) 148.2325
Formel vægt 148.0556