Få mere at vide
Vinyltrimethoxysilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Trimethoxyvinylsilan bruges som et kemisk mellemprodukt i produktionen af andre finkemikalier eller som en monomer i produktionen af vinylfunktionelle silikonepolymerer. Brugen af Trimethoxyvinylsilan i belægninger er beregnet til at forbedre binding eller vedhæftning mellem organiske polymerer og mineralske overflader, såsom pigmenter, fyldstoffer og glas- eller metalsubstrater. Det bruges i vandbaserede dekorative belægningsprodukter. Det bruges også som tværbindingsmiddel og adhæsionsfremmende middel i kommercielt tilgængelige silikoneforseglingsprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Trimethoxyvinylsilan anvendes som et kemisk mellemprodukt i produktionen af andre finkemikalier eller som en monomer i produktionen af vinylfunktionelle silikonepolymerer. Brugen af Trimethoxyvinylsilan i belægninger er beregnet til at forbedre binding eller vedhæftning mellem organiske polymerer og mineralske overflader, såsom pigmenter, fyldstoffer og glas- eller metalsubstrater. Det bruges i vandbaserede dekorative belægningsprodukter. Det bruges også som tværbindingsmiddel og adhæsionsfremmende middel i kommercielt tilgængelige silikoneforseglingsprodukter.
Opløselighed Opløselighed i
vand, 9,4 g/L ved 20 °C.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 122°C to 124°C |
| Kemisk navn eller materiale | Vinyltrimethoxysilane |
| Smeltepunkt | <-40°C |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | C24H48O4Sn |
| Lineær formel | CH2=CHSi(OCH3)3 |
| MDL nummer | MFCD00015261 |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1099136 |
| Flammepunkt | 23°C (73°F) |
| Vis mere |