Få mere at vide
Vinyltrimethoxysilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464667
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464667 100 g 100g
11474667 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21176.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2768-02-7 | C5H12O3Si | 148.23 g/mol
Trimethoxyvinylsilan bruges som et kemisk mellemprodukt i produktionen af andre finkemikalier eller som en monomer i produktionen af vinylfunktionelle silikonepolymerer. Brugen af Trimethoxyvinylsilan i belægninger er beregnet til at forbedre binding eller vedhæftning mellem organiske polymerer og mineralske overflader, såsom pigmenter, fyldstoffer og glas- eller metalsubstrater. Det bruges i vandbaserede dekorative belægningsprodukter. Det bruges også som tværbindingsmiddel og adhæsionsfremmende middel i kommercielt tilgængelige silikoneforseglingsprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trimethoxyvinylsilan anvendes som et kemisk mellemprodukt i produktionen af andre finkemikalier eller som en monomer i produktionen af vinylfunktionelle silikonepolymerer. Brugen af Trimethoxyvinylsilan i belægninger er beregnet til at forbedre binding eller vedhæftning mellem organiske polymerer og mineralske overflader, såsom pigmenter, fyldstoffer og glas- eller metalsubstrater. Det bruges i vandbaserede dekorative belægningsprodukter. Det bruges også som tværbindingsmiddel og adhæsionsfremmende middel i kommercielt tilgængelige silikoneforseglingsprodukter.
Opløselighed Opløselighed i
vand, 9,4 g/L ved 20 °C.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2-7-2768
PubChem CID 76004
Tekniske data
Kogepunkt 122°C to 124°C
Kemisk navn eller materiale Vinyltrimethoxysilane
Smeltepunkt <-40°C
Mængde 100 g
Molekylær formel C5H12O3Si
Lineær formel CH2=CHSi(OCH3)3
MDL nummer MFCD00008605
FN nummer UN1993
Beilstein 1099136
Flammepunkt 23°C (73°F)
Synonym vinyltrimethoxysilane, trimethoxyvinylsilane, silane, ethenyltrimethoxy, trimethoxy vinyl silane, trimethoxysilyl ethene, vinyl trimethoxy silane, silane, trimethoxyvinyl, trimethoxysilyl ethylene, vtmo, vts-m
InChI nøgle NKSJNEHGWDZZQF-UHFFFAOYSA-N
SMIL CO[Si](C=C)(OC)OC
IUPAC navn ethenyl(trimethoxy)silan
Molekylvægt (g/mol) 148.23
Formel vægt 148.24
Procent renhed 98%
Lugt Fruit-like
Brydningsindeks 1.392
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.97