Få mere at vide
Vinyltrimethoxysilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10570804 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10570804 500 g Glasflaske 500g
10266650 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10570804 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 216525000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2768-02-7 | C5H12O3Si | 148.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2-7-2768
Molekylær formel C5H12O3Si
Molekylvægt (g/mol) 148.24
MDL nummer MFCD00008605
InChI nøgle NKSJNEHGWDZZQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyltrimethoxysilane, trimethoxyvinylsilane, silane, ethenyltrimethoxy, trimethoxy vinyl silane, trimethoxysilyl ethene, vinyl trimethoxy silane, silane, trimethoxyvinyl, trimethoxysilyl ethylene, vtmo, vts-m
PubChem CID 76004
IUPAC navn ethenyl(trimethoxy)silan
SMIL CO[Si](C=C)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vinyltrimethoxysilane
Tæthed 0.9680g/mL
Kogepunkt 123.0°C
Flammepunkt 23°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHSi(OCH3)3
Brydningsindeks 1.3915 to 1.3935
Mængde 500 g
Specifik vægtfylde 0.968
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viskositet 0.6 mm2/s (25°C)
Formel vægt 148.24
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vinyltrimethoxysilane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.