Få mere at vide
Vinyltrimethoxysilan, 98 %, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10713922 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10713922 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10423350 1 L AcroSeal™ Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10713922 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 433061000
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 2768-02-7 | C5H12O3Si | 148.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2-7-2768
Molekylær formel C5H12O3Si
Molekylvægt (g/mol) 148.24
MDL nummer MFCD00008605
InChI nøgle NKSJNEHGWDZZQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyltrimethoxysilane, trimethoxyvinylsilane, silane, ethenyltrimethoxy, trimethoxy vinyl silane, trimethoxysilyl ethene, vinyl trimethoxy silane, silane, trimethoxyvinyl, trimethoxysilyl ethylene, vtmo, vts-m
PubChem CID 76004
IUPAC navn ethenyl(trimethoxy)silan
SMIL CO[Si](C=C)(OC)OC
Specifica
Kemisk navn eller materiale Vinyltrimethoxysilane
Farve Farveløs
Tæthed 0.9680g/mL
Kogepunkt 123.0°C
Flammepunkt 23°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel H2C=CHSi(OCH3)3
Brydningsindeks 1.3915 to 1.3935
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.968
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viskositet 0.6 mm2/s (25°C)
Formel vægt 148.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vinyltrimethoxysilane
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Indicazioni di pericolo
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Consigli di prudenza
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.