Få mere at vide
Vinyltriethylsilan, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 145 °C til 146 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Vinyltriethylsilane |
| Mængde | 1 g |
| Flammepunkt | 25 °C (77 °F) |
| Brydningsindeks | 1.434 |
| Tæthed | 0.771 |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1743830 |
| Formel vægt | 142.32 |
| Procent renhed | 97% |