Få mere at vide
Vinyltriethoxysilane, 97%
Artikelnummer. 11490127
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490127 50 g 50g
11400137 250 g 250g
11480127 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21037.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 78-08-0 | C8H18O3Si | 190.31 g/mol
Vinyltriethoxysilan anvendes som klæbemiddel til objektglas. Det virker som et koblingsmiddel på uorganiske stoffer blandet i polymerer, der fungerer som adhæsionsfremmere, tværbindere og overflademodifikatorer. Yderligere bruges det til at fremstille polymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Vinyltriethoxysilan anvendes som klæbemiddel til objektglas. Det virker som et koblingsmiddel på uorganiske stoffer blandet i polymerer, der fungerer som adhæsionsfremmere, tværbindere og overflademodifikatorer. Yderligere bruges det til at fremstille polymerer.
Opløselighed Blandbar med
organiske opløsningsmidler.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med alkali, syre, vand og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-08-0
Molekylær formel C8H18O3Si
Molekylvægt (g/mol) 190.31
MDL nummer MFCD00009063
InChI nøgle FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyltriethoxysilane, triethoxyvinylsilane, silane, ethenyltriethoxy, triethoxy vinyl silane, polyscience vtes, triethoxyvinylsilicane, vtes, silane a 151, ethenyl triethoxy silane, silane, triethoxyvinyl
PubChem CID 6516
IUPAC navn ethenyl(triethoxy)silan
SMIL CCO[Si](OCC)(OCC)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vinyltriethoxysilane
Tæthed 0.903
Kogepunkt 160°C to 161°C
Flammepunkt 34°C (93°F)
Analyseprocentområde 0.97
Lineær formel (CH3CH2O)3SiCH=CH2
Brydningsindeks 1.399
Mængde 50 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1767229
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with organic solvents.
Formel vægt 190.31
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vinyltriethoxysilane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Vinyltriethoxysilane