Få mere at vide
Vinyltriethoxysilan, 97%
Beskrivelse
Vinyltriethoxysilan anvendes som klæbemiddel til objektglas. Det virker som et koblingsmiddel på uorganiske stoffer blandet i polymerer, der fungerer som adhæsionsfremmere, tværbindere og overflademodifikatorer. Yderligere bruges det til at fremstille polymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Vinyltriethoxysilan anvendes som klæbemiddel til objektglas. Det virker som et koblingsmiddel på uorganiske stoffer blandet i polymerer, der fungerer som adhæsionsfremmere, tværbindere og overflademodifikatorer. Yderligere bruges det til at fremstille polymerer.
Opløselighed Blandbar med
organiske opløsningsmidler.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med alkali, syre, vand og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vinyltriethoxysilane |
| Tæthed | 0.903 |
| Kogepunkt | 160 °C til 161 °C |
| Flammepunkt | 34 °C (93 °F) |
| Analyseprocentområde | 0.97 |
| Lugt | Frugtlignende |
| Lineær formel | (CH3CH2O)3SiCH=CH2 |
| Brydningsindeks | 1.399 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Vis mere |