Få mere at vide
Vinyltrichlorosilane, 97%
Artikelnummer. 11351567
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11351567 500 g 500g
11346926 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04387.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75-94-5 | C2H3Cl3Si | 161.481 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-94-5
Molekylær formel C2H3Cl3Si
Molekylvægt (g/mol) 161.481
MDL nummer MFCD00000482
InChI nøgle GQIUQDDJKHLHTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichlorovinylsilane, vinyltrichlorosilane, trichloro vinyl silane, vtcs, silane, trichloroethenyl, silane, trichlorovinyl, trichlorovinylsilicon, vinyl trichlorosilane, trichlorovinyl silicane, vinylsilicon trichloride
PubChem CID 6413
IUPAC navn trichlor(ethenyl)silan
SMIL C=C[Si](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 91°C to 93°C
Kemisk navn eller materiale Vinyltrichlorosilane
Smeltepunkt -95°C
Mængde 500 g
Lineær formel CH2=CHSiCl3
FN nummer UN1305
Beilstein 1743440
Flammepunkt 10°C (50°F)
Formel vægt 161.49
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.436
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.27