Få mere at vide
Vinylfosfonsyre, TRC
Artikelnummer. 30451438
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30451438 25 g
1 options
Artikelnummer. 30451438 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV45341525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vinylphosphonic Acid
CAS 1746-03-8
Molekylær formel C2H5O3P
Mængde 25 g
Synonym P-Ethenylphosphonic Acid, Ethenephosphonic Acid, Ethylenephosphonic Acid ITC 467 Vinylphosphonic Acid, Ethenyl-Phosphonic Acid
InChI formel InChI=1S/C2H5O3P/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2,(H2,3,4,5)
SMIL OP(C=C)(O)=O
IUPAC navn Ethenylfosfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 108.03
Formel vægt 107.9976