Få mere at vide
Vinylfosfonsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vinylphosphonic Acid |
| CAS | 1746-03-8 |
| Molekylær formel | C2H5O3P |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | P-Ethenylphosphonic Acid, Ethenephosphonic Acid, Ethylenephosphonic Acid ITC 467 Vinylphosphonic Acid, Ethenyl-Phosphonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5O3P/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2,(H2,3,4,5) |
| SMIL | OP(C=C)(O)=O |
| IUPAC navn | Ethenylfosfonsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.03 |
| Formel vægt | 107.9976 |