Få mere at vide
Vinylphosphonsyre, 90%, teknisk, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15532293 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15532293 50 g 50g
15522293 10 g 10g
15542293 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15532293 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 300590500
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1746-03-8
Molekylær formel C2H3O3P
Molekylvægt (g/mol) 106.02
MDL nummer MFCD00043866
InChI nøgle ZTWTYVWXUKTLCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym vinylphosphonic acid, phosphonic acid, ethenyl-, homopolymer, vinyl-phosphonicaci, ethenephosphonicacid, ethenylphosphonicacid, ethenyl-phosphonicaci, ethylenephosphonicacid, phosphonic acid, p-ethenyl-, homopolymer, acmc-1bvr6, poly vinylphosphonic acid
PubChem CID 168725
IUPAC navn ethenylphosphonsyre
SMIL [O-]P([O-])(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vinylphosphonic acid
Smeltepunkt 36.0°C
Tæthed 1.3700g/mL
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (Acid)
Lineær formel H2C=CHP(O)(OH)2
Mængde 50 g
Specifik vægtfylde 1.37
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 108.03
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vinylphosphonic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.