Få mere at vide
Vinyloxytrimethylsilane, 97%
Artikelnummer. 11387059
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387059 1 g 1g
11397059 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387059 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26876.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6213-94-1 | C5H12OSi | 116.235 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6213-94-1
Molekylær formel C5H12OSi
Molekylvægt (g/mol) 116.235
MDL nummer MFCD00054764
InChI nøgle HFTNNOZFRQLFQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl vinyloxy silane, vinyloxytrimethylsilane, silane, ethenyloxy trimethyl, tmso-ethene, vinyloxy-trimethylsilane, trimethylsiloxy ethylene, snqhhgciiezjp@, acmc-209mzx, ethenoxy trimethyl silane, trimethylsilyl vinyl ether
PubChem CID 80344
IUPAC navn ethenoxy(trimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)OC=C
Tekniske data
Kogepunkt 74°C
Kemisk navn eller materiale Vinyloxytrimethylsilane
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Flammepunkt −19°C (−2°F)
Formel vægt 116.24
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.389
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.779