Få mere at vide
Vinylmagnesiumbromid, 1M-opløsning i 2-MeTHF, AcroSeal™
Artikelnummer. 13478598 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13478598 100 mL 100ml
13438608 800 mL 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13478598 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445971000
CAS: 1826-67-1 | C2H3BrMg | 131,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1826-67-1 , 96-47-9
Molekylær formel C2H3BrMg
Molekylvægt (g/mol) 131.26
MDL nummer MFCD00000042
InChI nøgle XHHHAXOHMKAOSL-UHFFFAOYSA-M
Synonym vinylmagnesium bromide, bromo ethenyl magnesium, vinyl magnesium bromide, magnesium, bromoethenyl, vinylmagnesium bromide solution, vinylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, bromovinylmagnesium, bromo vinyl magnesium, vinyl magnesiumbromide
PubChem CID 74584
IUPAC navn magnesium;ethen;bromid
SMIL Br[Mg]C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vinylmagnesium bromide
Tæthed 0.9650g/mL
Flammepunkt −11 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel CH2CHMgBr
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.965
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
Formel vægt 131.25
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M solution in 2-MeTHF
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vinylmagnesium bromide, 1M solution in 2-MeTHF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.