Få mere at vide
Vinylene Carbonate (Contains Up to 2% BHT), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vinylene Carbonate |
| CAS | 872-36-6 |
| Molekylær formel | C3H2O3 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1,3-Dioxol-2-one, Cyclic Vinylene Ester Carbonic Acid, LBG 84922, NSC 20980, NSC 47201, Vinylidene Carbonate |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H |
| SMIL | O=C1OC=CO1 |
| IUPAC navn | 1,3-dioxol-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 86.05 |
| Formel vægt | 86.0004 |