Få mere at vide
Vinylene carbonate, 98%, stabilized
Artikelnummer. 10611073 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10611073 25 g Glasflaske 25g
10068571 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10611073 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 140890250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 872-36-6 | C3H2O3 | 86.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 872-36-6
Molekylær formel C3H2O3
Molekylvægt (g/mol) 86.05
MDL nummer MFCD00005380
InChI nøgle VAYTZRYEBVHVLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinylene carbonate, vinyl carbonate, carbonic acid, cyclic vinylene ester, wln: t5ovoj, vinylenecarbonate, vinyleny carbonate, carbonic acid vinylene, 1,3-dioxo-2-one, vinylene carbonate vc, acmc-209qj3
PubChem CID 13385
SMIL O=C1OC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vinylene carbonate
Navn note Stabilized
Smeltepunkt 19°C to 22°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3600g/mL
Kogepunkt 162°C
Flammepunkt 73°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4200 to 1.423
Mængde 25 g
Beilstein 19, V,4, 72
Fieser 13,342
Specifik vægtfylde 1.36
Opløselighedsinformation Solubility in water: 11.5g / 100mL
IUPAC navn 1,3-dioxol-2-on
Stabilisator 0.1% max. BHT
Formel vægt 86.05
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vinylene carbonate, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.,Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.,Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.