Få mere at vide
Vinylene carbonate, 97+%, stab. with BHT
Beskrivelse
Vinylencarbonat bruges som et tilsætningsstof til elektrolytopløsninger til lithium-ion-batterier på anodesiden. Det fungerer også som tætningsmiddel til at forsegle mindst en del af silicium-polyvinylsyre-grænsefladen. Det bruges yderligere til stor forbedring af batteriets ydeevne ved høj temperatur.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vinylene carbonate |
| Navn note | Stabilized with BHT |
| Smeltepunkt | 19°C to 22°C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.355 g/mL |
| Kogepunkt | 162°C to 163°C |
| Flammepunkt | 72°C (163°F) |
| Brydningsindeks | 1.421 |
| Mængde | 0.5 g |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Vis mere |