Få mere at vide
Vinylcyclopentane, 99%
Artikelnummer. 11306679
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. 11306679
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26230.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3742-34-5 | C7H12 | 96.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3742-34-5
Molekylær formel C7H12
Molekylvægt (g/mol) 96.17
MDL nummer MFCD00001386
InChI nøgle BEFDCLMNVWHSGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinylcyclopentane, cyclopentane, ethenyl, cyclopentane, vinyl, cyclopentyl-ethene, cyclopentylethylene, cyclopentane,ethenyl, acmc-209iss
PubChem CID 77345
IUPAC navn ethenylcyclopentane
SMIL C=CC1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vinylcyclopentane
Tæthed 0.704
Kogepunkt 97°C
Flammepunkt 10°C (50°F)
Brydningsindeks 1.436
Mængde 1 g
FN nummer UN3295
Formel vægt 96.17
Procent renhed 99%