Få mere at vide
Vinylcyclopentane, 97%
Artikelnummer. 10244904 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. 10244904
Brand: Thermo Scientific Acros 150050010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3742-34-5 | C7H12 | 96.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vinylcyclopentane
CAS 3742-34-5
Farve Colorless
Tæthed 0.7000g/mL
Kogepunkt 97.0°C
Flammepunkt 10°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H12
Lineær formel C5H9CH=CH2
Brydningsindeks 1.436
MDL nummer MFCD00001386
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.7
Synonym vinylcyclopentane, cyclopentane, ethenyl, cyclopentane, vinyl, cyclopentyl-ethene, cyclopentylethylene, cyclopentane,ethenyl, acmc-209iss
InChI nøgle BEFDCLMNVWHSGT-UHFFFAOYSA-N
SMIL C=CC1CCCC1
IUPAC navn ethenylcyclopentane
Molekylvægt (g/mol) 96.17
PubChem CID 77345
Formel vægt 96.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vinylcyclopentane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.