Få mere at vide
Vinylcyclohexane (Stabilized by TBC), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vinylcyclohexane |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2,8H,1,3-7H2 |
| Formel vægt | 110.1096 |