Få mere at vide
Vinylcyclohexan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045446
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11372976
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L10756.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 695-12-5 | C8H14 | 110.20 g/mol
Anvendelsen af vinylcyclohexandioxid (VCD) som en polær dehydrant med efterfølgende indlejring i Spurr blev undersøgt. Vinylcyclohexan (VCH) blev copolymeriseret med ethen og propen under anvendelse af methylaluminoxan-aktiverede metallocenkatalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendelsen af vinylcyclohexandioxid (VCD) som en polær dehydrant med efterfølgende indlejring i Spurr blev undersøgt. Vinylcyclohexan (VCH) blev copolymeriseret med ethen og propen under anvendelse af methylaluminoxan-aktiverede metallocenkatalysatorer.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 695-12-5
Molekylær formel C8H14
Molekylvægt (g/mol) 110.20
MDL nummer MFCD00001514
InChI nøgle LDLDYFCCDKENPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinylcyclohexane, cyclohexylethylene, cyclohexane, ethenyl, cyclohexane, vinyl, cyclohexylethene, unii-q49pj3tt00, cyclohexane, ethenyl-9ci, vinyl cyclohexane, vinyl-cyclohexane, 1-vinylcyclohexane
PubChem CID 12757
IUPAC navn ethenylcyclohexan
SMIL C=CC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vinylcyclohexane
Tæthed 0.805
Kogepunkt 127°C to 128°C
Flammepunkt 22°C (71°F)
Brydningsindeks 1.4465
Mængde 5 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1304663
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 110.2
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vinylcyclohexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Vinylcyclohexane