Få mere at vide
Vinylboronanhydridpyrid-pyridkompleks, 95%
Artikelnummer. 11375055
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11375055 1 g 1g
11472110 5 g 5g
15453827 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11375055 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28703.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
CAS: 95010-17-6 | C11H14B3NO3 | 240,667 g/mol
Reagens brugt til Suzuki-Miyaura krydskobling, stereoselektiv syntese via palladium-katalyseret carbonaminering, Alkyl-forbundet 2-amino-6-vinylpurin (AVP) tværbindingsmiddel til cytosinbase i RNA, Kaiser oxim-harpiks-afledt palladacyklus som en genvindelig Suzuki-reaktionsmedie i en polymer præ-katalysator Miyaura-krydskoblingsreaktion i Suzuki. Kinetisk opløsning af phosphoryl- og sulfonylestere af binaphtholderivater via Pd-katalyseret alkohollyse af deres vinylethere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Reagens brugt til Suzuki-Miyaura krydskobling, stereoselektiv syntese via palladium-katalyseret
carboaminering, Alkyl-forbundet 2-amino-6-vinylpurin (AVP) tværbindingsmiddel til cytosinbase i RNA, Kaiser oxim-harpiks-afledt palladacyklus som en genvindelig polymer pre-coupling af Suzuki-katalytisk reaktion i Suzukia medier og kinetisk opløsning af phosphoryl- og sulfonylestere af binaphtholderivater via Pd-katalyseret alkohollyse af deres vinylethere.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Fugtfølsom, opbevares væk fra vand/fugt. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95010-17-6
Molekylær formel C11H14B3NO3
Molekylvægt (g/mol) 240.667
MDL nummer MFCD03839940
InChI nøgle YLHJACXHRQQNQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trivinyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane compound with pyridine 1:1, trivinylboroxin pyridine complex, vinylboronic anhydride pyridine complex, 2,4,6-trivinylcyclotriboroxane-pyridine, 2,4,6-trivinylcyclotriboroxane pyridine, vinylboronic anhydride pyridine, 2,4,6-trivinylcyclotriboroxane pyridine complex, 2,4,6-trivinylcyclotriboroxane-pyridine complex, boroxin, triethenyl-, compd. with pyridine 1:1, pyridine; triethenyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane
PubChem CID 2734806
IUPAC navn pyridin;2,4,6-tris(ethenyl)-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinan
SMIL B1(OB(OB(O1)C=C)C=C)C=C.C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vinylboronic anhydride pyridine complex
Smeltepunkt 44°C to 52°C
Mængde 1 g
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 240.67
Procent renhed 95%