Få mere at vide
Vinylboronsyre pinacolester, 97%, stab.
Artikelnummer. 15429109
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15429109 5 g 5g
15419109 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429109 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19811.06
 Begrænset vare
På lager
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 52 °C til 54 °C/24 mm
Mængde 5 g
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske