Få mere at vide
Vinylbenzylchlorid, blanding af 2-, 3- og 4-isomerer (stabiliseret med TBC), TRC
Artikelnummer. 30456744
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456744 1 g
30449882 10 g
30449068 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456744 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV7570531G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30030-25-2
Molekylær formel 2 C9 H9 Cl
Molekylvægt (g/mol) 305.241
Synonym (Chloromethyl)ethenylbenzene, (Chloromethyl)styrene, CMS-AM, CMS-P, ar-(Chloromethyl)styrene, ar-Vinylbenzyl chloride
IUPAC navn 1-(chloromethyl)-3-ethenylbenzen; 1-(chloromethyl)-4-ethenylbenzen
SMIL ClCc1ccc(C=C)cc1.ClCc2cccc(C=C)c2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vinylbenzyl Chloride, Mixture of 2, 3- and 4-isomers
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/2C9H9Cl/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8;1-2-8-4-3-5-9(6-8)7-10/h2*2-6H,1,7H2
Formel vægt 304.079