Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Vinyleddikesyre, tech., 90%, ustabiliseret
Artikelnummer. p-211883 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10377330
Brand: Thermo Scientific Chemicals 158830250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 625-38-7 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 625-38-7
Molekylær formel C4H6O2
Molekylvægt (g/mol) 86.09
MDL nummer MFCD00002782
InChI nøgle PVEOYINWKBTPIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-butenoic acid, vinylacetic acid, vinyl acetic acid, acetic acid, ethenyl, beta-butenoic acid, .beta.-butenoic acid, 2-propenylcarboxylic acid, allylic acid, vinylessigsaeure, 3-butenoicacid
PubChem CID 32743
ChEBI CHEBI:35897
IUPAC navn but-3-ensyre
SMIL OC(=O)CC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vinylacetic acid
Navn note tech., 90%, unstabilized
Smeltepunkt -39°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 163°C
Flammepunkt 65°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHCH2CO2H
Brydningsindeks 1.4239 to 1.4259
Mængde 25 g
Beilstein 02, 407
Specifik vægtfylde 1.01
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 86.09
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske