Få mere at vide
Vinyleddikesyre, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044636
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11331947
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L07557.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 625-38-7 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Vinyleddikesyre anvendt til fremstilling af anstrengte nitroso Diels-Aldrer-addukter, som gennemgår en domino ROC-metatese i nærvær af Ru-carben-katalysatorer og olefiner. Det bruges til syntese af polyethylenglykolerede boltorne belægninger. Det blev brugt til at studere inhiberingen af den enzym-katalyserede omdannelse af D-tyrosyl-phenylalanyl-glycin til D-tyrosyl-phenylalinamid af ikke-peptid carboxylsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Vinyleddikesyre anvendt til fremstilling af anstrengte nitroso Diels-Aldrer-addukter, som gennemgår en domino ROC-metatese i nærvær af Ru-carbene katalysatorer og olefiner. Det bruges til syntese af polyethylenglykolerede boltorne belægninger. Det blev brugt til at studere inhiberingen af den enzym-katalyserede omdannelse af D-tyrosyl-phenylalanyl-glycin til D-tyrosyl-phenylalinamid af ikke-peptid carboxylsyrer.
Opløselighed
Fuldstændig blandbar.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Inkompatibel med oxidationsmidler, varme, baser, reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 625-38-7
Molekylær formel C4H6O2
Molekylvægt (g/mol) 86.09
MDL nummer MFCD00002782
InChI nøgle PVEOYINWKBTPIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-butenoic acid, vinylacetic acid, vinyl acetic acid, acetic acid, ethenyl, beta-butenoic acid, .beta.-butenoic acid, 2-propenylcarboxylic acid, allylic acid, vinylessigsaeure, 3-butenoicacid
PubChem CID 32743
ChEBI CHEBI:35897
IUPAC navn but-3-ensyre
SMIL OC(=O)CC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vinylacetic acid
Smeltepunkt -39°C
Tæthed 1.012
Kogepunkt 162°C to 163°C
Flammepunkt 65°C (149°F)
Lineær formel H2C=CHCH2CO2H
Brydningsindeks 1.424
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1699159
Opløselighedsinformation Fully miscible.
Formel vægt 86.09
Procent renhed 96%