Få mere at vide
Vinyleddikesyre, 96%
Beskrivelse
Vinyleddikesyre anvendt til fremstilling af anstrengte nitroso Diels-Aldrer-addukter, som gennemgår en domino ROC-metatese i nærvær af Ru-carben-katalysatorer og olefiner. Det bruges til syntese af polyethylenglykolerede boltorne belægninger. Det blev brugt til at studere inhiberingen af den enzym-katalyserede omdannelse af D-tyrosyl-phenylalanyl-glycin til D-tyrosyl-phenylalinamid af ikke-peptid carboxylsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Vinyleddikesyre anvendt til fremstilling af anstrengte nitroso Diels-Aldrer-addukter, som gennemgår en domino ROC-metatese i nærvær af Ru-carbene katalysatorer og olefiner. Det bruges til syntese af polyethylenglykolerede boltorne belægninger. Det blev brugt til at studere inhiberingen af den enzym-katalyserede omdannelse af D-tyrosyl-phenylalanyl-glycin til D-tyrosyl-phenylalinamid af ikke-peptid carboxylsyrer.
Opløselighed
Fuldstændig blandbar.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Inkompatibel med oxidationsmidler, varme, baser, reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vinylacetic acid |
| Smeltepunkt | -39 °C |
| Tæthed | 1.012 |
| Kogepunkt | 162 °C til 163 °C |
| Flammepunkt | 65 °C (149 °F) |
| Lineær formel | H2C=CHCH2CO2H |
| Brydningsindeks | 1.424 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1699159 |
| Vis mere |