Få mere at vide
Masterflex™ Vinyl rør
Artikelnummer. 11700159
Diameter (engelsk) Indre:
3/8 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11700159
Brand: Masterflex™ 0640512
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til generelle formål
  • Vinyl rør
  • Rimelig modstandsdygtighed over for kemikalier og slid
  • Lugtfri, ugiftig og gennemsigtig
  • Fremstillet iht GMP
  • Temperaturområde: -45 til +180 °F
  • (-43 til +82 °C)
  • Steriliser med ethylenoxid
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Diameter (engelsk) Indre 3/8 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 9.6 mm
Materiale Vinyl
Diameter (engelsk) Ydre 1/2 tomme.
Diameter (metrisk) Udvendig 12.7 mm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Samlet længde (metrisk) 15.2 m
Tykkelse (engelsk) 1/16 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm
Til brug med (applikation) Almindelig laboratoriebrug
Min. Driftstemperatur (engelsk) -45 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -42 °C
Steriliseringsmetode Ethylenoxid
Farve Klarhed
Maksimalt tryk 41 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 180 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 82 °C
Produkttype Vinyl rør