Learn More
Masterflex™ Vinyl rør
Product Code. 15235477
Click to view available options
Diameter (metrisk) Udvendig:
3,2 mm
9,6 mm
Unit Size:
30m
Hver
Product Code. 15235477
Brand: Masterflex™ 9648000
Only null left
Specifications
Certificeringer/compliance GMP
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6 mm
Materiale Vinyl
Diameter (metrisk) Udvendig 3,2 mm
Samlet længde (metrisk) 30.48 m
Min. Driftstemperatur (metrisk) -43 °C
Emballagemængde 1 hver
Sterilitet Steril
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 40 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 82 °C