Få mere at vide
Masterflex™ Vinyl rør
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (metrisk) Udvendig:
3,2 mm
9,6 mm
missing translation for 'unitSize'
30m
Hver
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | GMP |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6.4 mm |
| Materiale | Vinyl |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9,6 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 15.24 m |
| Tykkelse (metrisk) | 1.6 mm |
| Til brug med (applikation) | Almindelig laboratoriebrug |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -43 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Sterilitet | Steril |
| Show More |