Få mere at vide
Brady™ Vinyl Thermal Transfer Printbare etiketter
Artikelnummer. p-8001734
Bredde (metrisk):
12,7 mm
25,4 mm
38,1 mm
Længde (metrisk):
25,4 mm
37,85 mm
63,5 mm
63,50 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 15388972
Brand: Brady™ 236988
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Printbare, selvlaminerende vinyletiketter til termotransferprintere.
  • Printbare, selvlaminerende vinyletiketter til termotransferprintere.
  • Bemærk venligst: Dette materiale er UL anerkendt med dets respektive bånd.
  • Se Recommended Ribbon Series for det relevante bånd, der skal bruges.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt
Oversigt Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Permanent akryl, Selvklæbende
Farve Hvid, Klarhed
Slutte Mat
Materiale Selvlaminerende vinyl
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Til brug med (applikation) Data- og telemærkning, El-mærkning, Laboratoriemærkning, Lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 76 mm kerneprintere
Vandret gentagelse (metrisk) 49 mm
Etiketter pr. række 2
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
nr. pr. pakke 2000 etiketter/rulle
Mængde 2000 Pk.
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 69.50 mm
Dimensioner (LxB) 63.5 x 38.1 mm
Længde (engelsk) 2,5 tommer
Længde (metrisk) 63,5 mm
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 38,1 mm
Højde (engelsk) Printbart område 0,75 tommer
Højde (metrisk) printbart område 19.05 mm
Alternativt varenummer BPT-517-427