Få mere at vide
Brady™ Vinyl Thermal Transfer Printbare etiketter
Bredde (metrisk):
12,7 mm
25,4 mm
38,1 mm
Længde (metrisk):
25,4 mm
37,85 mm
63,5 mm
63,50 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beskrivelse
- Printbare, selvlaminerende vinyletiketter til termotransferprintere.
- Bemærk venligst: Dette materiale er UL anerkendt med dets respektive bånd.
- Se Recommended Ribbon Series for det relevante bånd, der skal bruges.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt |
| Oversigt | Thermal Transfer Printable Etiketter |
| Klæbende type | Permanent akryl, Selvklæbende |
| Farve | Hvid, Klarhed |
| Slutte | Mat |
| Materiale | Vinyl |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Sikkerhedsmærke |
| Til brug med (applikation) | Data- og telemærkning, El-mærkning, Laboratoriemærkning, Lednings- og kabelmærkning |
| Til brug med (udstyr) | BBP11, BBP12, PR Plus, THT 76 mm kerneprintere |
| Vis mere |