Få mere at vide
Brady™ Vinyl Thermal Transfer Printbare etiketter
Artikelnummer. 11593145
Bredde (metrisk):
12,7 mm
25,4 mm
38,1 mm
Længde (metrisk):
25,4 mm
37,85 mm
63,5 mm
63,50 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 11593145
Brand: Brady™ 236989
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Printbare, selvlaminerende vinyletiketter til termotransferprintere.
  • Printbare, selvlaminerende vinyletiketter til termotransferprintere.
  • Bemærk venligst: Dette materiale er UL anerkendt med dets respektive bånd.
  • Se Recommended Ribbon Series for det relevante bånd, der skal bruges.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt
Oversigt Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Permanent akryl, Selvklæbende
Farve Hvid, Klarhed
Slutte Mat
Materiale Vinyl
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Til brug med (applikation) Data- og telemærkning, El-mærkning, Laboratoriemærkning, Lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 76 mm kerneprintere
Vandret gentagelse (metrisk) 29.5 mm
Etiketter pr. række 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
nr. pr. pakke 3000 etiketter/rulle
Mængde 3000 Pk.
Form Firkant
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 31.90 mm
Dimensioner (LxB) 25.4 x 25.4 mm
Længde (engelsk) 1 tomme
Længde (metrisk) 25,4 mm
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25,4 mm
Højde (engelsk) Printbart område 0,38 tommer.
Højde (metrisk) printbart område 9.65 mm
Alternativt varenummer BPT-211-427