Få mere at vide
3M™ Vinyltape 471F
Artikelnummer. 17277770 Shop alle 3M produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Artikelnummer. 17277770
Brand: 3M™ 7000028852
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Almindeligvis brugt til markering af farer og gange, farvekodning, malingsmaskering, dekorativ trim, splejsning og mere. Vores alsidige tape er lavet af vinylbagside med gummiklæbemiddel, og modstår skrammer, slid og vejrpåvirkning til langvarig brug.
  • Bevarer sin farve, når den udsættes for slid, slid og mange opløsningsmidler
  • Unikke strækegenskaber gør det muligt for tapen at forblive strakt for at tilpasse sig ujævne overflader uden at løfte og trække sig tilbage
  • Ideel til brug på buede og uregelmæssige overflader
  • Let at påføre, fremragende holdestyrke på mange overflader
  • Fås i mange karakteristiske farver (gul, hvid, rød, sort, brun, grøn, orange, lilla, blå og gennemsigtig)
  • Fås i en bred vifte af levende farver og størrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 50 mm x 33 m
Højde (metrisk) 0.1 mm
Længde (metrisk) 32.9 m
Tykkelse 0.14 mm
Bredde (metrisk) 5.1 cm
Farve Gul