Få mere at vide
3M™ Vinyltape 471F
Shop alle 3M produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Beskrivelse
- Bevarer sin farve, når den udsættes for slid, slid og mange opløsningsmidler
- Unikke strækegenskaber gør det muligt for tapen at forblive strakt for at tilpasse sig ujævne overflader uden at løfte og trække sig tilbage
- Ideel til brug på buede og uregelmæssige overflader
- Let at påføre, fremragende holdestyrke på mange overflader
- Fås i mange karakteristiske farver (gul, hvid, rød, sort, brun, grøn, orange, lilla, blå og gennemsigtig)
- Fås i en bred vifte af levende farver og størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 50 mm x 33 m |
| Højde (metrisk) | 0.1 mm |
| Længde (metrisk) | 32.9 m |
| Tykkelse | 0.14 mm |
| Bredde (metrisk) | 5.1 cm |
| Farve | Rød |