Få mere at vide
3M™ Vinyltape 471F
Artikelnummer. 17207780 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17207780 Sort
17257770 Rød
17267770 Blå
17277770 Gul
17287770 Hvid
17297770 Grøn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17207780 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000048401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17760.00 DKK
    9681.38 DKK / 24 ruller
    Spare 8078.62 DKK
    45% Slukket
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Almindeligvis brugt til markering af farer og gange, farvekodning, malingsmaskering, dekorativ trim, splejsning og mere. Vores alsidige tape er lavet af vinylbagside med gummiklæbemiddel, og modstår skrammer, slid og vejrpåvirkning til langvarig brug.
  • Bevarer sin farve, når den udsættes for slid, slid og mange opløsningsmidler
  • Unikke strækegenskaber gør det muligt for tapen at forblive strakt for at tilpasse sig ujævne overflader uden at løfte og trække sig tilbage
  • Ideel til brug på buede og uregelmæssige overflader
  • Let at påføre, fremragende holdestyrke på mange overflader
  • Fås i mange karakteristiske farver (gul, hvid, rød, sort, brun, grøn, orange, lilla, blå og gennemsigtig)
  • Fås i en bred vifte af levende farver og størrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 50 mm x 33 m
Højde (metrisk) 0.1 mm
Længde (metrisk) 32.9 m
Tykkelse 0.14 mm
Bredde (metrisk) 5.1 cm
Farve Sort