Få mere at vide
Brady™ B33-serien selvlaminerende vinyletiketter
Artikelnummer. 15226076 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid/gennemsigtig
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15226076 Hvid/gennemsigtig Hver
1 options
Artikelnummer. 15226076 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 143091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1705.00 DKK
    1577.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 127.02 DKK
    7% Slukket
På lager
B33-serien selvlaminerende vinyletiketter til BBP33-, i3300- og i5300-printere.
  • Klæbemiddel: Permanent akryl
  • Finish: Mat overflade Til glatte og strukturerede/ru overflader
  • Etiketegenskaber: Selvlaminerende og wrap Around
  • Modstandsegenskaber: Kemikaliebestandig, Fugtbestandig, Oliebestandig, Vandafvisende, Vejrbestandig
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt
Oversigt Selvlaminerende vinyletiketter til BBP33/i3300-printere
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Hvid/gennemsigtig
Vise Blank
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale Selvlaminerende vinyl
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Data- og telemærkning, El-mærkning, Laboratoriemærkning, Lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) BBP33, i3300, i5300
Vandret gentagelse (metrisk) 27.3 mm
Etiketter pr. række 3 på tværs; 10 ned
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
nr. pr. pakke 2500 etiketter/æske
Mængde 2500 Pk.
Form Rektangel
Softwaretype LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 41.30 mm
Trådmåler 10 AWG - 4 AWG
Dimensioner (L x B) 36.5 x 25.4 mm
Længde (engelsk) 1.437 tommer.
Længde (metrisk) 36.5 mm
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 25.40 mm
Højde (engelsk) Printbart område 0,5 tommer
Højde (metrisk) 36.50 mm
Højde (metrisk) printbart område 12.7 mm
Alternativt varenummer B33-9-427