Beskrivelse
Vinyl Safety
Vinyl Safety
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød, Hvid, White |
| Materiale | Laminated Vinyl |
| Produkttype | Safety Tape |
| Til brug med (applikation) | Marking equipment/exits, hazardous areas and first aid points |
| Størrelse (metrisk) | 16 m x 51 mm |